1,3-Thiazolan-2-one
Leverandør: TCI
Synonymer: Thiazolidin-2-one
T3926-25G T3926-5G
TCIAT3926-25GEA 1200 NOK
TCIAT3926-25G TCIAT3926-5G
1,3-Thiazolan-2-one
1,3-Thiazolan-2-one
Formel: C₃H₅NOS
MW: 103,14 g/mol
MDL nummer: MFCD01332388
CAS-nummer: 2682-49-7