[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
T3927-1G T3927-250MG
TCIAT3927-1GEA 1500 NOK
TCIAT3927-1G TCIAT3927-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
MDL nummer: MFCD01862648
CAS-nummer: 386704-04-7