2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Leverandør: TCI
T3944-1G
T3944-5G
TCIAT3944-1GEA
865
NOK
TCIAT3944-1G
TCIAT3944-5G
2,2,6-Trimethylcyclohexanone
2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Formel:
C₉H₁₆O MW: 140,23 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00045550 CAS-nummer: 2408-37-9 FN: 1224 |