(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
T3955-25G T3955-5G
TCIAT3955-25GEA 2900 NOK
TCIAT3955-25G TCIAT3955-5G
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formel: C₂₆H₂₆O₅
MW: 418,48 g/mol
MDL nummer: MFCD08703966
CAS-nummer: 55094-52-5