2-(3-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
Leverandør: TCI
Synonymer: Suprofen, 2-(4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
U0138-100MG U0138-25MG
TCIAU0138-100MGEA 4800 NOK
TCIAU0138-100MG TCIAU0138-25MG
2-(3-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260,30 g/mol
MDL nummer: MFCD00079572
CAS-nummer: 40828-46-4
FN: 2811