Monitor for luftutslipp, valgfritt med ventilator: For enkel ventilasjon og overvåkning av hele ventilasjonssystemet for sikkerhetskabinetter. En sensor overvåker den faktiske hastigheten/flyten til luftstrømmen og gir et visuelt og hørbart signal hvis verdien synker under den angitte punktverdien. Den fullstendige overvåkningsenheten for utslipp leveres ferdig montert (klar til å kobles til) og plasseres direkte på kabinettet. Den angitte punktverdien for luftstrømflyten er forhåndsinnstilt på fabrikken og kan justeres individuelt ved trykkforskjellkontakten. I tillegg til den volumetriske flytgraden overvåkes strømforsyningen. Systemet inkluderer to flytende kontakter (24 V/2 A) for overføring av signaler til et eksternt kontrollrom. Den interne oppbevaringsakkumulatoren tilfører strøm til overvåkningssystemene i fire timer hvis et strømbrudd oppstår, tilfører enkel feilindikering til skjermen og aktiverer permanent overvåkning i samsvar med DIN EN 1946-7. Konstruksjonen er laget av pulverbelagte stålplater, med sølvperleskimmer.
Funksjoner for avtrekksluftmonitor: Lagerer de siste 50 feilmeldingene, inkludert dato, klokkeslett, type feil og endring av meny.
– Moderne LED-display 'Blue Mode' med valg av språk engelsk, tysk eller fransk
– Indikator for vedlikeholdsintervall
– ATEX-samsvarserklæring i henhold til direktiv 94/9/EC og typesertifikat fra TÜV Süd
Eksosluftmonitor inkludert ventilatorens tilleggsfunksjoner: Eksosluften er volumetrisk og egnet for alle skapstørrelser, elektronisk justerbar.
– Avtrekksluftmonitorfunksjonen kan slås av
– Ventilator i henhold til DIN EN 14986
– Volumetrisk strømningshastighet 0 til 72 m³/t (gradvis)
– RPM på 0 til 2820 ett per minutt (trinnvis)
Ventilasjonsenhet med ventilator:
For enkel ventilasjon av sikkerhetskabinetter. Ventilasjonsenheten, inkludert ventilatoren i samsvar med DIN EN 14986, leveres ferdig montert (klar til å kobles til) og plasseres direkte på kabinettet. Med ATEX-samsvarserklæring i samsvar med direktiv 94/9/EF og typesertifikat fra TÜV Süd. Konstruksjonen er laget av pulverbelagte stålplater, med et snev av sølvperler.
Flertrinns filtervarslingssystem: Trykkforskjellsovervåking justerbar. Filterelementer og deksel av filter overvåket av mikrobrytere.
Tidsfunksjon, frem til neste service i henhold til DIN 12927 og EN 13463 filterbytte er nødvendig årlig. Tre måneders sjekk av de aktive kullfiltrene av brukeren overvåket gjennom inngangsprotokoll og tidsfunksjon.
– Liste over filtrerbare stoffer
– Avtrekksluft volumetrisk for hver størrelse skap elektrisk justerbar
– LED-display 'Blue Mode' med valg av språk engelsk, tysk eller fransk, varslingssystem med feilindikasjon på ventilatorsvikt og elektronisk logging av feilmeldingene
– To flytende kontakter (24 V/2 A) for signaloverføring
RPM: 0 til 2820 1/min (gradvis, uten motstand), strømningshastighet: 0 til 37 m³/t
Oppfyller kravene i TRbF 20 Annex L, BGV A1, BGR 132 og TRBS 2153. Ventilator i henhold til DIN EN 14986. ATEX-samsvarserklæring i henhold til direktiv 94/9/EC og typesertifikat fra TÜV Süd. Oppfyller kravene til moderne laboratorier 'grønne laboratorier' med høyeste fleksibilitet ved installasjon.
Radiale ventilatorer
For å trekke ut eksplosive atmosfærer og gasser som er helseskadelige. Konstruksjon med traktforsegling i polypropylen (PP-FR) – brannhemmende – produsert ved injeksjonsstøping med polypropylen. Viftehjul som dreier mot klokken med skuffeformede blader.
Ventilatorene er i samsvar med DIN EN 14986, passer til universal bruk og er ATEX-kompatible.
Utslippsstrømmen kommer ikke i kontakt med motoren. Derfor er en eksplosjonssikker versjon bare nødvendig i områder hvor det er eksplosjonsfare. Generelt sett må alle nye ventilatorer være ATEX-kompatible.
Sertifiseringer: ATEX-kompatible.