Qualitative filter paper, standard grades MN 615 and 615 1/4, circles, sheets and folded filters
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
131010A
131050A
431005
431007
431009
431011
431012
431015
431018
431024
431027
431032
431038
431050
531007
531009
531011
531012
531015
531018
531024
531027
531032
531038
531050
131080A
531005
531040
531045
531060
431010
4310025
131040
4310101
5310180
4310047
516-6017EA
4275
NOK
516-6017
516-6007
512-0498
515-9720
515-9721
512-0499
MANA431012
512-0500
512-0501
MANA431024
MANA431027
MANA431032
MANA431038
MANA431050
MANA531007
MANA531009
MANA531011
516-6014
515-9770
516-6002
516-6013
MANA531027
516-6015
MANA531038
MANA531050
MANA131080A
MANA531005
MANA531040
MANA531045
MANA531060
MANA431010
MANA4310025
MANA131040
MANA4310101
MANA5310180
MANA4310047
Qualitative filter paper, standard grades MN 615 and 615 1/4, circles, sheets and folded filters
Filter
Filterpapir
Kvalitativt filterpapir
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | |
Vekt | 70 g/m² |
Tykkelse | 0,16 mm |
Partikkelretensjon | 4 - 12 µm |
Filtreringshastighet | 22 s (DIN 53137) |
Askeinnhold | ~0,1% |