(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
303110010 303110050 303110250
ACRO303110010EA 1425 NOK
ACRO303110010 ACRO303110050 ACRO303110250
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside 99%
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Smeltepunkt: 165…168 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006593
CAS-nummer: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -96° to -117° (20°C, 589 nm) (c=1, water)