EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
171440010 171440100 171441000 171440500 171445000
ACRO171440010EA 485 NOK
ACRO171440010 ACRO171440100 ACRO171441000 ACRO171440500 ACRO171445000
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride
Formel: C₈H₁₇N₃·HCl
Smeltepunkt: ∼ 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012503
CAS-nummer: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %