4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
357580025 357580100
ACRO357580025EA 1450 NOK
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO₂S
MW: 249,13 g/mol
Smeltepunkt: 82…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00185849
CAS-nummer: 53606-06-7
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %