4-Amino-N,N-diethylaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Diethyl-p-phenylenediamine, N,N-Diethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Diethylbenzene-p-diamine, N-1,N-1-Diethyl-1,4-benzenediamine
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 395 NOK
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-diethylaniline 98%
4-Amino-N,N-diethylaniline
Formel: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Kokepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 23 °C
Tetthet: 0,988 g/cm³
Flash punkt: 139 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007861
CAS-nummer: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
FN: 2923
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %