Nitrotetrazolium-blå 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
415920010 415925000
ACRO415920010EA 2875 NOK
ACRO415920010 ACRO415925000
Nitrotetrazolium-blå 90%
Nitrotetrazolium-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 189 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %