Nitrotetrazolium-blå
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Warning
RES0414N-A104X RES0414N-A102X RES0414N-A103X
RESERES0414N-A104XEA 0 NOK
RESERES0414N-A104X RESERES0414N-A102X RESERES0414N-A103X
Nitrotetrazolium-blå
Nitrotetrazolium-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4