Nitrotetrazolium-blå ≥98.0% for molekylærbiologi
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
438592XEA 1575 NOK
438592X 438597T
Nitrotetrazolium-blå ≥98.0% for molekylærbiologi
Nitrotetrazolium-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow powder
IR Spectrum Passes test
Water Max. 5.0 %
Sulphated ash Max. 0.20 %
Absorptivity (256.6 nm) Passes test
Control by TLC Passes test