Nitrotetrazolium-blå, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore (Oncogene)
Warning
484235-1 484235-250 484235-1
484235-1EA 5200 NOK
484235-1 484235-250 CALB484235-1
Nitrotetrazolium-blå, Millipore®
Nitrotetrazolium-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4