Nitrotetrazolium-blå, Ultrapure
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
0329-1GEA 4050 NOK
0329-1G 0329-500MG
Nitrotetrazolium-blå, Ultrapure
Nitrotetrazolium-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass