Nitrotetrazolium-blå
Leverandør: PanReac AppliChem
Warning
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 2100 NOK
A1243.0001 A1243.0005
Nitrotetrazolium-blå
Nitrotetrazolium-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4