4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 2250 NOK
8.41535.0050 8.41535.0100
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Kokepunkt: 434 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004027
CAS-nummer: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
FN: 2585
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,06490
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)