4-Amino-3-hydroksy-1-naftalensulfonsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 891 NOK
1.00099.0025 1.00099.0100
4-Amino-3-hydroksy-1-naftalensulfonsyre, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Kokepunkt: 466 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼285 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004019
CAS-nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Indeks: 13,00453
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3