Florisil® for analyse av pesticidrester
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Synonymer: Magnesium silicate, aktivert, Florisil
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 0 NOK
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® for analyse av pesticidrester
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL nummer: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1