Formaldehyd 4% for histologi, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 1100 NOK
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldehyd 4% for histologi, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)