Kaliumdikromat 106 g/L 0.36 mol/l vandig løsning Reag. Ph. Eur. 1069501
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
87716.260EA 3850 NOK
87716.260 87716.180
Kaliumdikromat 106 g/L 0.36 mol/l vandig løsning Reag. Ph. Eur. 1069501
Kaliumdikromat
Bestillingsinformasjon: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
FN: 3287
ADR: 6.1,III