1-Naftylamin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
1-Aminonaphthalene
104120250
104121000
104120250.EA
535
NOK
104120250.
104121000.
1-Naftylamin ≥98%
1-Naftylamin
Formel:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Kokepunkt: 301°C (760mmHg) Flash punkt: 157°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00004016 CAS-nummer: 134-32-7 EINECS: 205-138-7 FN: 2077 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | light yellow to light brown to dark purple crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Melting point | 48°C to 52°C |