Boron triiodide ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
87220.03 87220.06 87220.14
87220.03EA 1450 NOK
87220.03 87220.06 87220.14
Boron triiodide ≥95%
Boron triiodide
Formel: BI₃
MW: 391,52 g/mol
MDL nummer: MFCD00036286
CAS-nummer: 13517-10-7