Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
128790050 128790250
128790050.EA 380 NOK
128790050. 128790250.
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Bis(4-nitrophenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308,34 g/mol
Kokepunkt: 478,8°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003573
CAS-nummer: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C