5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
264220010 264220050
264220010.EA 1325 NOK
264220010. 264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formel: C9H7NO
MW: 145,1580 g/mol
Kokepunkt: 261°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00067074
CAS-nummer: 1006-68-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance yellow to beige to brown low melting mass or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %