1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
320370250 320371000
320370250.EA 360 NOK
320370250. 320371000.
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilised
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formel: C₁₄H₂₂O₄
MW: 254,33 g/mol
Kokepunkt: >315°C
Tetthet: 0,995
Flash punkt: 109°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015425
CAS-nummer: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ