3-Isochromanone
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
370130010 370130050 370130250
370130010.EA 435 NOK
370130010. 370130050. 370130250.
3-Isochromanone
3-Isochromanone
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043005
CAS-nummer: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 84°C