2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 250 NOK
457650010. 457650050. 457650250.
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,58 g/mol
Kokepunkt: 317°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00274530
CAS-nummer: 13223-25-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C