2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
466070010 466070050
466070010.EA 1100 NOK
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,0042 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08276344
CAS-nummer: 633-70-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %