5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Acipimox, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-oxide, 2-Carboxy-5-methylpyrazine 4-Oxide, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-Oxide
466990010 466990050
466990010.EA 1050 NOK
466990010. 466990050.
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00865757
CAS-nummer: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Merck Indeks: 13,00113
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 180°C to 190°C
Loss on drying ≤1 %