tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
467060010 467060050
467060010.EA 1525 NOK
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09264397
CAS-nummer: 147621-21-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %