1,4-Benzenedimethanethiol
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
467610010 467610050
467610010.EA 1500 NOK
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Formel: C₈H₁₀S₂
MW: 170,29 g/mol
Kokepunkt: 156°C (16hPa)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004872
CAS-nummer: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C