2,7-Dibromocarbazole
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
467780010 467780050
467780010.EA 840 NOK
467780010. 467780050.
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formel: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09033507
CAS-nummer: 136630-39-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow to beige powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 230°C to 234°C