2-Bromo-9,10-anthraquinone
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 715 NOK
467790010. 467790050. 467790250.
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00474541
CAS-nummer: 572-83-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C