4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 610 NOK
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179,0549 g/mol
Kokepunkt: 88…90°C (22mmHg)
Tetthet: 1,359
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03788561
CAS-nummer: 125552-89-8
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %