Amlodipine maleate
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate maleate
468320010 468320050
468320010.EA 1675 NOK
468320010. 468320050.
Amlodipine maleate
Amlodipine maleate
Formel: C₂₄H₂₉ClN₂O₉
MW: 524,94 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02259457
CAS-nummer: 88150-47-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 160°C to 165°C