Tetrakis(dimethylamino)diboron
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tetrakis(dimethylamino)diborane
468540050 468540250 468541000
468540050.EA 1300 NOK
468540050. 468540250. 468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formel: C₈H₂₄B₂N₄
MW: 197,93 g/mol
Kokepunkt: 55…57°C (2,5mmHg)
Tetthet: 0,926
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00048012
CAS-nummer: 1630-79-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)