(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
468560010 468560050
468560010.EA 3100 NOK
468560010. 468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Formel: C₁₉H₁₇O₂P
MW: 308,3109 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00406515
CAS-nummer: 70127-50-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 175°C to 180°C