4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine, Pyrimethanil
468580050 468580250
468580050.EA 1450 NOK
468580050. 468580250.
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Formel: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00172113
CAS-nummer: 53112-28-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %