(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
468640010 468640050
468640010.EA 570 NOK
468640010. 468640050.
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formel: C₂₆H₂₆O₅
MW: 418,48 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08703966
CAS-nummer: 55094-52-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 53°C to 55°C
Water ≤0.5 %