Oxibendazole
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (5-Propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl (5-Propoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
468810010 468810050
468810010.EA 1075 NOK
468810010. 468810050.
Oxibendazole
Oxibendazole
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00133728
CAS-nummer: 20559-55-1
EINECS: 243-877-7
Merck Indeks: 13,07005
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %