Piroctone olamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
468820010 468820050
468820010.EA 710 NOK
468820010. 468820050.
Piroctone olamine 97%
Piroctone olamine
Formel: C₁₄H₂₃NO₂
MW: 298,43 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01690792
CAS-nummer: 68890-66-4
EINECS: 272-574-2
Merck Indeks: 13,07585
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 138°C