Bevantolol hydrochloride
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)amino]-3-(m-tolyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
468870010 468872500
468870010.EA 5950 NOK
468870010. 468872500.
Bevantolol hydrochloride
Bevantolol hydrochloride
Formel: C₂₀H₂₇NO₄·HCl
MW: 381,90 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00941389
CAS-nummer: 42864-78-8
Merck Indeks: 13,01194
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 137°C to 140°C
Water ≤5 %