Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bromfenac sodium
468920010 468922500
468920010.EA 6925 NOK
468920010. 468922500.
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate
Formel: C₁₅H₁₁BrNNaO₃
MW: 356,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00864341
CAS-nummer: 91714-93-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %