Clevudine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-((2S,3R,4S,5S)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil
469120010 469122500
469120010.EA 9325 NOK
469120010. 469122500.
Clevudine 97%
Clevudine
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O₅
MW: 260,2200 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00935785
CAS-nummer: 163252-36-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %