2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol 90%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
469290250
469291000
469290250.EA
685
NOK
469290250.
469291000.
2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol 90%
2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol
Formel:
C₁₅H₂₇N₃O MW: 265,4 g/mol Kokepunkt: 130…135°C Tetthet: 0,969 Flash punkt: 149°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008330 CAS-nummer: 90-72-2 EINECS: 202-013-9 FN: 2735 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | colorless to yellow viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |