6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
469310010 469310050
469310010.EA 785 NOK
469310010. 469310050.
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Kokepunkt: 286°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059776
CAS-nummer: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 86°C to 96°C
Water ≤1 %