4-Chloroquinazoline 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
469400010 469400050
469400010.EA 505 NOK
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Formel: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00228682
CAS-nummer: 5190-68-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
New Product
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C