Probucol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
469490050 469490250
469490050.EA 665 NOK
469490050. 469490250.
Probucol 98%
Probucol
Formel: C₃₁H₄₈O₂S₂
MW: 516,84 g/mol
Kokepunkt: 547°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00079281
CAS-nummer: 23288-49-5
EINECS: 245-560-9
Merck Indeks: 13,07844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 125°C to 128°C